Print…
Phthalimide potassium salt 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54559-500G OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA 0 EUR
APOSOR54559-500G APOSOR54559-100G
Phthalimide potassium salt 97%
Phthalimide potassium salt
Fórmula: C₈H₄KNO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005887
Número CAS: 1074-82-4