Print…
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxybenzene-1,3-diamine dihydrochloride
OR54554-25G OR54554-5G
APOSOR54554-25GEA 510 EUR
APOSOR54554-25G APOSOR54554-5G
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
2,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₂Cl₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054337
Número CAS: 614-94-8