Print…
7-Methyl-1-tetralone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54530-1G OR54530-5G
APOSOR54530-1GEA 0 EUR
APOSOR54530-1G APOSOR54530-5G
7-Methyl-1-tetralone
7-Methyl-1-tetralone
Fórmula: C₁₁H₁₂O
Ponto de ebulição: 115…120 °C/5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00087600
Número CAS: 22009-37-6