Print…
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-((1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)thio)acetohydrazide
OR5453-25G OR5453-5G
APOSOR5453-25GEA 343 EUR
APOSOR5453-25G APOSOR5453-5G
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide
Fórmula: C₉H₁₀N₄O₄S
Peso Molecular: 222.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00171027
Número CAS: 30065-27-1