5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR54528-1G
OR54528-250MG
OR54528-5G
APOSOR54528-1GEA
87.6
EUR
APOSOR54528-1G
APOSOR54528-250MG
APOSOR54528-5G
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04038299 Número CAS: 31405-60-4 |