Print…
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 282 EUR
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Fórmula: C₈H₁₈O₂Si
Peso Molecular: 174.315 g/mol
Ponto de ebulição: 50…53 °C
Densidade: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00074986
Número CAS: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3 III