Print…
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR54499-1G OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA 0 EUR
APOSOR54499-1G APOSOR54499-5G
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014705
Número CAS: 57910-98-2
UN: 3335
ADR: 9,III