Print…
Benzil(dimetil)amina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
OR54497-2.5L OR54497-500ML
APOSOR54497-2.5LEA 139 EUR
APOSOR54497-2.5L APOSOR54497-500ML
Benzil(dimetil)amina 99%
Benzil(dimetil)amina
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 183…184 °C/0.75mmHg
Ponto de Fusão: –75 °C
Densidade: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008329
Número CAS: 103-83-3
UN: 2619
ADR: 8+3 II