Print…
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54490-1G OR54490-5G OR54490-25G
APOSOR54490-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54490-1G APOSOR54490-5G APOSOR54490-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Fórmula: C₁₂H₈BrCl
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06201361
Número CAS: 844856-42-4