Print…
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54485-1G OR54485-5G
APOSOR54485-1GEA 0 EUR
APOSOR54485-1G APOSOR54485-5G
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
N-Carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 185…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00270153
Número CAS: 17400-34-9