N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
OR54483-100G
OR54483-1KG
OR54483-500G
APOSOR54483-100GEA
75.9
EUR
APOSOR54483-100G
APOSOR54483-1KG
APOSOR54483-500G
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano 95%
N,N-Dimetil-1,3-diaminopropano
Fórmula:
C₅H₁₄N₂ Peso Molecular: 102.18 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008216 Número CAS: 109-55-7 UN: 2734 ADR: 8+3 II |