Print…
Acetoacetato de metilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 109 EUR
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Acetoacetato de metilo
Acetoacetato de metilo
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 170 °C
Ponto de Fusão: –180 °C
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008784
Número CAS: 105-45-3