Print…
Methyl-2-methoxynicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-methoxynicotinate
OR54470-100G OR54470-25G OR54470-5G
APOSOR54470-100GEA 156 EUR
APOSOR54470-100G APOSOR54470-25G APOSOR54470-5G
Methyl-2-methoxynicotinate
Methyl-2-methoxynicotinate
Fórmula: C₈H₉NO₃
Peso Molecular: 167.16 g/mol
Ponto de Fusão: 25…27 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06801052
Número CAS: 67367-26-4