Print…
Octadecanal 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Octadecyl Aldehyde, Octadecanaldehyde, Stearyl Aldehyde, Stearaldehyde
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Fórmula: C₁₈H₃₆O
Peso Molecular: 268.49 g/mol
Ponto de ebulição: 215 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03790007
Número CAS: 638-66-4