Print…
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54466-100MG OR54466-50MG
APOSOR54466-100MGEA 328 EUR
APOSOR54466-100MG APOSOR54466-50MG
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Fórmula: C₂₂H₃₄O₂
Densidade: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00673476
Número CAS: 86227-47-6