Print…
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54465-1G OR54465-5G
APOSOR54465-1GEA 55.1 EUR
APOSOR54465-1G APOSOR54465-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Fórmula: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064686
Número CAS: 37366-09-9