Print…
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
OR54464-100G OR54464-25G OR54464-5G
APOSOR54464-100GEA 398 EUR
APOSOR54464-100G APOSOR54464-25G APOSOR54464-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
(S)-(-)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo
Fórmula: C₄₄H₃₂P₂
Peso Molecular: 622.69 g/mol
Ponto de Fusão: 239…241 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010805
Número CAS: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223