Print…
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
OR5443-25G OR5443-500MG OR5443-5G
APOSOR5443-25GEA 60.9 EUR
APOSOR5443-25G APOSOR5443-500MG APOSOR5443-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₂S
Ponto de Fusão: 210…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00093410
Número CAS: 98546-51-1