Print…
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54422-1G OR54422-250MG
APOSOR54422-1GEA 0 EUR
APOSOR54422-1G APOSOR54422-250MG
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Fórmula: C₂₈H₃₀ClNP₂
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061569
Número CAS: 66534-97-2