Print…
2-Thiopheneboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
OR5442-25G OR5442-5G
APOSOR5442-25GEA 30.6 EUR
APOSOR5442-25G APOSOR5442-5G
2-Thiopheneboronic acid
2-Thiopheneboronic acid
Fórmula: C₄H₅BO₂S
Ponto de Fusão: 128…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00151850
Número CAS: 6165-68-0