Print…
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 108 EUR
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, Grau técnico
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Ponto de Fusão: 175…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149610
Número CAS: 207386-91-2