Print…
Octenidine dihydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
OR54413-100G OR54413-25G OR54413-5G
APOSOR54413-100GEA 719 EUR
APOSOR54413-100G APOSOR54413-25G APOSOR54413-5G
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Fórmula: C₃₆H₆₂N₄
Ponto de Fusão: 214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01938808
Número CAS: 70775-75-6