Print…
2-Aminoisophthalic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5441-5G OR5441-1G OR5441-25G
APOSOR5441-5GEA 24.8 EUR
APOSOR5441-5G APOSOR5441-1G APOSOR5441-25G
2-Aminoisophthalic acid 98%
2-Aminoisophthalic acid
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de Fusão: 300…304 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00817808
Número CAS: 39622-79-2