Print…
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
OR54383-25G OR54383-5G OR54383-100G
APOSOR54383-25GEA 84.1 EUR
APOSOR54383-25G APOSOR54383-5G APOSOR54383-100G
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 154…159 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004649
Número CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2