Print…
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54382-1G OR54382-5G
APOSOR54382-1GEA 52.2 EUR
APOSOR54382-1G APOSOR54382-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de Fusão: 223…225 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016592
Número CAS: 35094-87-2