Print…
Methyl-o-toluate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-methylbenzoate, o-Toluic acid methyl ester, 2-Toluic acid methyl ester, Methyl-2-methylbenzoate, 2-Methylbenzoic acid methyl ester
OR5438-100G OR5438-25G OR5438-500G
APOSOR5438-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5438-100G APOSOR5438-25G APOSOR5438-500G
Methyl-o-toluate 98%
Methyl-o-toluate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 207…208 °C
Densidade: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008428
Número CAS: 89-71-4
EINECS: 201-932-2