Print…
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54378-250MG OR54378-1G
APOSOR54378-250MGEA 261 EUR
APOSOR54378-250MG APOSOR54378-1G
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060968
Número CAS: 87691-89-2