Print…
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR54375-1G OR54375-5G OR54375-10G
APOSOR54375-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54375-1G APOSOR54375-5G APOSOR54375-10G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847398
Número CAS: 17100-58-2