Print…
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54369-1G OR54369-25G OR54369-5G
APOSOR54369-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54369-1G APOSOR54369-25G APOSOR54369-5G
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
4-(3-Nitrophenyl)morpholine
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₃
Ponto de Fusão: 106…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03195994
Número CAS: 116922-22-6