Print…
1,3,5-Trihidroxibenzeno
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5-Trihydroxybenzene
OR54361-100G OR54361-500G
APOSOR54361-100GEA 94.4 EUR
APOSOR54361-100G APOSOR54361-500G
1,3,5-Trihidroxibenzeno
1,3,5-Trihidroxibenzeno
Fórmula: C₆H₆O₃
Peso Molecular: 126.11 g/mol
Ponto de ebulição: 400
Ponto de Fusão: 215…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002286
Número CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482