Print…
3-Chlorophthalic anhydride, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54359-25G OR54359-5G OR54359-100G
APOSOR54359-25GEA 0 EUR
APOSOR54359-25G APOSOR54359-5G APOSOR54359-100G
3-Chlorophthalic anhydride, Grau técnico
3-Chlorophthalic anhydride
Fórmula: C₈H₃ClO₃
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023107
Número CAS: 117-21-5
EINECS: 204-179-8