Print…
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Naphthalene-1,5-disulphonic acid tetrahydrate
OR54356-100G OR54356-25G OR54356-500G
APOSOR54356-100GEA 60.9 EUR
APOSOR54356-100G APOSOR54356-25G APOSOR54356-500G
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate 98%
1,5-Naphthalenedisulphonic acid tetrahydrate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₁₀S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149265
Número CAS: 211366-30-2
EINECS: 201-317-9
UN: 2585
ADR: 8,III