Print…
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: cis-1-Benzyl-N3,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride, cis-1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
OR54340-100G OR54340-25G
APOSOR54340-100GEA 393 EUR
APOSOR54340-100G APOSOR54340-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Fórmula: C₁₄H₂₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 249…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11044501
Número CAS: 477600-68-3