Print…
1,9-Dibromononane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Nonamethylene dibromide
OR5434-25G OR5434-5G
APOSOR5434-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5434-25G APOSOR5434-5G
1,9-Dibromononane
1,9-Dibromononane
Fórmula: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Ponto de ebulição: 285…288 °C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000279
Número CAS: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0