Print…
6-Methyl-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54339-1G OR54339-5G
APOSOR54339-1GEA 0 EUR
APOSOR54339-1G APOSOR54339-5G
6-Methyl-1H-indazole 97%
6-Methyl-1H-indazole
Fórmula: C₈H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07781625
Número CAS: 698-24-8