Print…
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 53.8 EUR
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Peso Molecular: 167 g/mol
Ponto de ebulição: 80…82 °C/27mmHg
Densidade: 1.613 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003214
Número CAS: 4360-63-8