Print…
N-Boc-D-alaninol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR54336-100G OR54336-25G OR54336-5G
APOSOR54336-100GEA 0 EUR
APOSOR54336-100G APOSOR54336-25G APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Ponto de Fusão: 56…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00235912
Número CAS: 106391-86-0