Print…
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-3-hydroxy-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
OR54328-1G OR54328-500MG
APOSOR54328-1GEA 423 EUR
APOSOR54328-1G APOSOR54328-500MG
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
Fórmula: C₁₁H₁₄ClNO₂Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827784
Número CAS: 208519-38-4