Print…
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzoate
OR54325-1G OR54325-500MG
APOSOR54325-1GEA 338 EUR
APOSOR54325-1G APOSOR54325-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₄BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827830
Número CAS: 881909-58-6