Print…
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzoate
OR54324-1G OR54324-500MG
APOSOR54324-1GEA 321 EUR
APOSOR54324-1G APOSOR54324-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Fórmula: C₁₅H₁₄INO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12827829
Número CAS: 1186405-03-7