Print…
5-Nitro-2-furonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 36.4 EUR
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitrile 97%
5-Nitro-2-furonitrile
Fórmula: C₅H₂N₂O₃
Ponto de Fusão: 58…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082647
Número CAS: 59-82-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III