Print…
3-Iodophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5426-25G OR5426-100G OR5426-5G
APOSOR5426-25GEA 109 EUR
APOSOR5426-25G APOSOR5426-100G APOSOR5426-5G
3-Iodophenol 97%
3-Iodophenol
Fórmula: C₆H₅IO
Ponto de ebulição: 190 °C/97,5mmHg
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002261
Número CAS: 626-02-8
EINECS: 210-923-2