Print…
4-Bromo-2-iodoaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5425-25G OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA 43.5 EUR
APOSOR5425-25G APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Bromo-2-iodoaniline
4-Bromo-2-iodoaniline
Fórmula: C₆H₅BrIN
Ponto de Fusão: 69…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093764
Número CAS: 66416-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III