Print…
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR5423-100G OR5423-500G OR5423-25G
APOSOR5423-100GEA 48 EUR
APOSOR5423-100G APOSOR5423-500G APOSOR5423-25G
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
4-Chloro-3-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆ClNO₃
Ponto de Fusão: 41…45 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007077
Número CAS: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1