Print…
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5417-50G OR5417-100G
APOSOR5417-50GEA 227 EUR
APOSOR5417-50G APOSOR5417-100G
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Fórmula: C₁₆H₄₀BN
Ponto de Fusão: 126…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012035
Número CAS: 33725-74-5
UN: 3131
ADR: 4.3+8,II