Print…
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5415-100G OR5415-25G OR5415-500G
APOSOR5415-100GEA 0 EUR
APOSOR5415-100G APOSOR5415-25G APOSOR5415-500G
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Fórmula: C₃H₉NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012421
Número CAS: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8,II