Print…
1-Cloro-4-nitrobenzeno 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloronitrobenzene
OR5413-1KG OR5413-250G OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA 84.1 EUR
APOSOR5413-1KG APOSOR5413-250G APOSOR5413-5KG
1-Cloro-4-nitrobenzeno 98+%
1-Cloro-4-nitrobenzeno
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de ebulição: 242 °C
Ponto de Fusão: 80…83 °C
Densidade: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007285
Número CAS: 100-00-5
UN: 1578
ADR: 6.1,II