Print…
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Aminophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR54116-1G OR54116-5G OR54116-250MG
APOSOR54116-1GEA 277 EUR
APOSOR54116-1G APOSOR54116-5G APOSOR54116-250MG
N-(4-Aminophenyl)maleimide
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051191
Número CAS: 29753-26-2