Print…
3-Biphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5411-1G OR5411-25G OR5411-5G
APOSOR5411-1GEA 0 EUR
APOSOR5411-1G APOSOR5411-25G APOSOR5411-5G
3-Biphenylboronic acid
3-Biphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁BO₂
Ponto de Fusão: 206…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318102
Número CAS: 5122-95-2