Print…
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5410-25G OR5410-100G
APOSOR5410-25GEA 23.2 EUR
APOSOR5410-25G APOSOR5410-100G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00076999
Número CAS: 84358-13-4